Hydrocortison-21-acetat
Lieferant: MP Biomedicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydrocortisone acetate
0210199505
0210199510
ICNA0210199505EA
137
EUR
ICNA0210199505
ICNA0210199510
Hydrocortison-21-acetat
Hydrocortison-21-acetat
HYDROCORTISONE-21-ACETATE (Δ4-Pregnen-11β,17α,21-triol- 3,20-dione; Cortisol acetate) Crystalline
Formel:
C₂₃H₃₂O₆ Molekulargewicht: 404.51 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00037714 CAS-Nummer: 50-03-3 |