Bechergläser, Quarz, hohe Form, mit Ausguss
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
75230 75231 75222 75223 75224 75225 75226 75227 75228 75229
TSLA75230EA 24.5 EUR
TSLA75230 TSLA75231 TSLA75222 TSLA75223 TSLA75224 TSLA75225 TSLA75226 TSLA75227 TSLA75228 TSLA75229
Bechergläser, Quarz, hohe Form, mit Ausguss
Becher
Quarzglas, mit Ausguss.
  • Hohe Temperaturwechselbeständigkeit bei geringer Wärmeausdehnung
  • Hohe Transmission von UV- bis in den IR-Spektralbereich
  • Hohe chemische Beständigkeit und Reinheit
  • Hohe elektrische Isoliereigenschaften
  • Hohe Strahlenbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit und Erweichungstemperatur
Die Kombination der besonderen thermischen, elektrischen, chemischen, mechanischen und optischen Eigenschaften in einem einzigen Material macht Quarzglas für hoch technologische Anwendungen unverzichtbar.