Chemikalienbeständige Overalls, MICROGARD® 2300 PLUS, Modell 132
Lieferant: Ansell
YY23T-00132-02 YY23T-00132-03 YY23T-00132-04 YY23T-00132-05 YY23T-00132-06 YY23T-00132-07
ANSEYY23T-00132-02EA 837 EUR
ANSEYY23T-00132-02 ANSEYY23T-00132-03 ANSEYY23T-00132-04 ANSEYY23T-00132-05 ANSEYY23T-00132-06 ANSEYY23T-00132-07
Chemikalienbeständige Overalls, MICROGARD® 2300 PLUS, Modell 132
Einweg-Kleidung
Diese Overalls bestehen aus einer PE-Barrierebeschichtung mit einer Zweikomponenten-Vlies-Innenschicht, deren Kombination eine hervorragende Barriere gegen viele schädliche Chemikalien bietet und gleichzeitig leicht und dennoch relativ stark und langlebig ist.
  • Elastische 3-teilige Kapuze, Handgelenke, Taille und Knöchel
  • Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Windschutzklappe
  • Fingerschlaufen
  • Hellgelbe Farbe für verbesserte Arbeitssicherheit
  • Leicht, aber dennoch relativ stark und langlebig
  • Genähte und versiegelte Nähte für erhöhte Festigkeit und eine wirksame Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel
  • Polybeschichtete Zweikomponenten-Barriere widersteht der Permeation zahlreicher flüssiger Chemikalien
Typische Anwendungsbereiche: Umweltsanierung, Abwasserreinigungsanlagen, industrielle und chemische Fertigung, industrielle Reinigung.
Zertifizierungen: Typ 3-B/4-B/5-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5.
Verpackung:
Bitte beachten