Flammfeste Overalls, MICROGARD® FR
Lieferant: Ansell
BL95S-00111-04 BL95S-00111-05 BL95S-00111-06 BL95S-00111-07 BL95S-00111-03
ANSEBL95S-00111-04EA 654 EUR
ANSEBL95S-00111-04 ANSEBL95S-00111-05 ANSEBL95S-00111-06 ANSEBL95S-00111-07 ANSEBL95S-00111-03
Flammfeste Overalls, MICROGARD® FR
Arbeitskleidung
MICROGARD® FR ist ein flammfestes Material, das zum Tragen über gewebter Wärmeschutzkleidung wie NOMEX® oder PYROVATEX® entwickelt wurde. Es bietet Schutz vor Partikeln und unter Druck stehendem Flüssigkeitsspray, ohne dabei den Schutz der Arbeiter im Falle eines Stichfeuers zu beeinträchtigen.
  • Flammfestes, behandeltes Sontara/Holzzellstoff/Polyester-Gewebe mit guter Barriere gegen Partikel und leichte Flüssigkeitsspritzer
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig (atmungsaktiv), um das Risiko eines Hitzestaus zu reduzieren
  • Die optimierte Körperpassform verbessert den Tragekomfort und die Sicherheit
  • Elastische 2-teilige Kapuze, Handgelenke, Taille und Knöchel
  • Äußere Overlock-Nähte
MICROGARD® FR bietet den Trägern Schutz vor flüssigen Chemikalien gemäß EN-Typ 6 und Partikeln gemäß EN-Typ 5 sowie Sicherheit für Arbeiter in explosionsgefährdeten/brennbaren Umgebungen. Um das Risiko von Verbrennungen zu verringern, trägt man Sie über Wärmeschutz-Arbeitskleidung.
Typische Anwendungsgebiete beinhalten: Ölindustrie und Petrochemie, Mineralölverteilung und -verarbeitung, Versorgungsunternehmen.
Zertifizierungen: Type 5/6, EN ISO 14116 (Index 1/0/0), EN 1073-2, EN 1149-5; Kat. III
Bitte beachten MICROGARD® FR sollte niemals ausschließlich als Flammschutz getragen werden. Immer über Kleidung tragen, die EN ISO 14116 Index 2 oder höher entspricht.