Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 11-727
Lieferant: Ansell
11-727/8 11-727/9 11-727/6 11-727/7 11-727/10 11-727/11 11-727/5
ANSE11-727/8EA 172 EUR
ANSE11-727/8 ANSE11-727/9 ANSE11-727/6 ANSE11-727/7 ANSE11-727/10 ANSE11-727/11 ANSE11-727/5
Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 11-727
Handschuhe
Diese gestrickten, nahtlosen Träger mit INTERCEPT™-Technik-Garn und PU-Innenhandbeschichtung bieten einen hervorragenden Tragekomfort und Beweglichkeit bei gleichzeitigem Schnittschutz.
  • Bester Schnittschutz dieser Klasse sowie hoher Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit.
  • Die Innenhandbeschichtung verstärkt die Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen.
  • Der unbeschichtete Handrücken sorgt für Atmungsaktivität.
  • Die graue Beschichtung verbirgt Verunreinigungen in schmutzbelasteten Arbeitsbereichen
INTERCEPT™ ist eine spezielle Stricktechnik, bei der entwickelte Synthetik- und Naturfasern zu Hochleistungsgarnen vermischt werden. Dies sorgt für einen hohen Schnittschutz bei einem außergewöhnlichen Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit.
Ideal für die Montage von Haushaltsgeräten, allgemeine Wartungsarbeiten, Glasherstellung, Herstellung von Medizinprodukten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen und Primärmontage. Ebenfalls geeignet für die Handhabung scharfkantiger Gegenstände sowie zum Schneiden kleiner trockener oder leicht geölter Teile.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4342B); Kat. II