Industrieoveralls, AlphaTec® 2000, STANDARD
Lieferant: Ansell
GR20B-00111-06 GR20B-00111-07 GR20B-00111-02 GR20B-00111-03 GR20B-00111-04 GR20B-00111-05 WH20B-00111-03 WH20B-00111-02 WH20B-00111-04 WH20B-00111-05 WH20B-00111-06 WH20B-00103-02 WH20B-00103-03 WH20B-00103-04 WH20B-00103-05 WH20B-00103-06 WH20B-00103-07 WH20B-00122-02 WH20B-00122-03 WH20B-00122-04 WH20B-00122-05 WH20B-00122-06 WH20B-00122-07
113-8770EA 429 EUR
113-8770 113-8771 113-8766 113-8767 113-8768 113-8769 113-8773 113-8772 113-8774 113-8775 113-8776 113-8778 113-8779 113-8780 113-8781 113-8782 113-8783 113-8784 113-8785 113-8786 113-8787 113-8788 113-8789
Industrieoveralls, AlphaTec® 2000, STANDARD
Einweg-Kleidung
Dieser Overall, der aus zwei Stoffschichten (Vlies-Innenschicht und mikroporöse PE-Folie) besteht, bietet sowohl Schutz als auch Komfort mit außergewöhnlichem Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln. Ideal für industrielle Anwendungen.
  • Wasserdampfdurchlässig ("atmungsaktiv"), um das Risiko von Hitzestress zu verringern
  • Silikonfrei: Kritisch bei Sprühlackieranwendungen
  • Fusselarm: Verringertes Kontaminationsrisiko durch Fasern in kritischen Bereichen
  • Optimierte Körperpassform verbessert den Tragekomfort und die Sicherheit
  • Elastische 3-teilige Kapuze oder Kragen
  • Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Windschutzklappe, Fingerschlaufen
  • Elastischer Bund, Handgelenke und Knöchel
Die MICROGARD 2000-Reihe ist so konzipiert, dass Wasserdampf (Schweiß) aus dem Anzug entweichen kann, aber dennoch der Sättigung durch flüssige Chemikalien standhält und 100% der Partikel bis zu einer Größe von 0,01 µm filtert.
Die Verwendung eines qualitativ hochwertigen, in zwei Richtungen gedehnten mikroporösen Films, liefert sowohl eine effektive Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel als auch eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit von innen nach außen.
Zu den Anwendungen gehören die pharmazeutische Industrie, die Landwirtschaft, Reinräume, Farbspritzen, Tatortuntersuchung und Veterinärdienste. Auch für Ex-Zonen geeignet.
Gewicht: 63 g/m²
Zertifizierungen: Typ 5/6, EN 14126, DIN 32781, EN 1073-2, EN 1149-5; Kat. III
Verpackung:
Bitte beachten