Zwitterionische Säulen, CHIRALPAK® ZWIX
Lieferant: CHIRAL TECHNOLOGIES
51345 51335 52335 52345
554-4594EA 11280 EUR
554-4594 554-4593 554-4595 554-4596
Zwitterionische Säulen, CHIRALPAK® ZWIX
Chromatographiesäulen
Die CHIRALPAK® ZWIX Säulen wurden für die Trennung einer großen Vielfalt von zwitterionischen Molekülen, insbesondere für die Trennung von underivatisierten Aminosäuren, entwickelt.
ZWIX Selektoren sind zwitterionische Moleküle, die funktionelle Gruppen sowohl zum Kationenaustausch als auch zum Anionenaustausch umfassen. Diese ZWIX Selektoren weisen gegenüber zwitterionischen Molekülen wie Aminosäuren und kleinen Peptiden außergewöhnliche Fähigkeiten für die Trennung von Enantionmeren auf.