Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von Staphylococcus aureus
Lieferant: Q BIOANALYTIC
QB-RTI-04-10 QB-RTI-04-1000 QB-RTI-04-250 QB-RTI-04-50
710-1737EA 0 EUR
710-1737 710-1738 710-1739 710-1740
Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von Staphylococcus aureus
Mikrobiologische Testsysteme PCR-Tests
Real-Time-Kit zum Nachweis von Staphylococcus aureus.
  • TaqMan Sonden
  • Enthält eine interne Amplifikationskontrolle im HEX-Kanal
  • Target im FAM-Kanal
  • Enthält UNG zum Schutz vor Reamplifikation
  • Positiv- und Negativkontrolle für DNA enthalten
Zertifizierungen: DIN EN ISO 20838 konformer Nachweis in Nahrungsmittel- und Futterproben aus vorangereicherten Kulturen und zur Bestätigung von Bakterienkolonien.