Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von Legionella spec.
Lieferant: Q BIOANALYTIC
QB-RTI-16-1000 QB-RTI-16-250 QB-RTI-16-50
710-1757EA 0 EUR
710-1757 710-1759 710-1760
Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von Legionella spec.
Mikrobiologische Testsysteme PCR-Tests
Legionella spec. wird normalerweise mit Kulturverfahren getestet. Es kann jedoch bis zu 14 Tage dauern, bis dies Ergebnisse bringt, und manche Stämme leben sind aber nicht kultivierbar. Dieser Real-Time-PCR-Test kann Ihnen gegebenenfalls bereits nach wenigen Stunden Ergebnisse liefern. Sie können diesen Test in Kombination mit einer entsprechenden Voranreicherung anwenden, oder Sie können eine DNA-Aufreinigung direkt vom Filter ohne Voranreicherung durchführen. Das Kit eignet sich auch zur Bestätigung von Bakterienkolonien auf Agarplatten.
  • TaqMan Sonden
  • Enthält eine interne Amplifikationskontrolle im HEX-Kanal
  • Target im FAM-Kanal
  • Enthält UNG zum Schutz vor Reamplifikation
  • Positiv- und Negativkontrolle für DNA enthalten
Zertifizierungen: DIN EN ISO 20838 konformer Nachweis in Wasserproben aus vorangereicherten Kulturen und zur Bestätigung von Bakterienkolonien.