Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von EHEC
Lieferant: Q BIOANALYTIC
QB-RT-98-10 QB-RT-98-250 QB-RT-98-1000
710-1721EA 0 EUR
710-1721 710-1723 710-1722
Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von EHEC
Mikrobiologische Testsysteme PCR-Tests
Das Testen auf pathogene E. coli, wie EHEC, EPEC , EIEC usw., kann dazu beitragen, lebensmittelbedingte Infektionen, wie sie 2011 mit dem E. coli-Stamm O104 in Deutschland und dem Stamm O157 an anderen Orten der Welt vorkamen, zu vermeiden. Das Real-Time-PCR-Kit ermöglicht den Nachweis von des stx1-, stx2- und eaeA-Gens, wodurch alle verschiedenen Stämme von pathogenen E. coli abgedeckt sind. Der Test kann auch zur Bestätigung von Bakterienkolonien genutzt werden.
  • TaqMan Sonden
  • Target im FAM-Kanal
  • Enthält UNG zum Schutz vor Reamplifikation
  • Positiv- und Negativkontrolle für DNA enthalten
Zertifizierungen: DIN EN ISO 20838 konformer Nachweis in Nahrungsmittel- und Futterproben aus vorangereicherten Kulturen und zur Bestätigung von Bakterienkolonien.