Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von Listeria monocytogenes
Lieferant: Q BIOANALYTIC
QB-RTI-02-1000 QB-RTI-02-250
710-1733EA 0 EUR
710-1733 710-1735
Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von Listeria monocytogenes
Mikrobiologische Testsysteme PCR-Tests
OneCup – es ist so einfach! Der OneCup Assay bietet ein Minimum an Pipettierschritten. Alles ist in der Mischung enthalten. Sie müssen nur 20 μl der Mischung mit 2 μl Ihrer DNA-Probe kombinieren und schon ist alles fertig. Sie haben nur ein Mindestmaß an Personalaufwand, und Sie vermeiden Fehler beim Pipettieren. Sie können den Test auf allen üblichen Block-Cyclern durchführen. Anwendungsgebiet: Nachweis von Listeria monocytogenes in Nahrungsmittel- und Umweltproben im Anschluss an einen Voranreicherungsschritt gemäß DIN EN ISO 20837 und 20838. Testprinzip: Der Test ist dazu bestimmt, die DNA von Listeria monocytogenes in einer Probe mithilfe von Real-Time-PCR in Übereinstimmung mit der unten erwähnten ISO-Methode nachzuweisen. Das Kit nutzt das TaqMan® Prinzip. Daher sind die Anforderungen der Norm, dass ein Amplifikationsprodukt durch einen Hybridisierungsschritt bestätigt werden muss, erfüllt. Jede Reaktion umfasst eine interne Amplifikationskontrolle. Daher können falsch-negative Ergebnisse aufgrund einer Hemmung der Reaktion ausgeschlossen werden. Der Test enthält das UNG-Enzym, um die Reamplifikation von kontaminierenden Ampliconen zu vermeiden.
  • Alle Bestandteile befinden sich in einem Becher
  • Fügen Sie einfach 2 µl der Probe zu 20 µl der Mischung hinzu
  • TaqMan Sonden
  • Enthält eine interne Amplifikationskontrolle im HEX-Kanal
  • Target im FAM-Kanal
  • Enthält UNG zum Schutz vor Reamplifikation
  • Positiv- und Negativkontrolle für DNA enthalten
Zertifizierungen: DIN EN ISO 20838 konformer Nachweis in Nahrungsmittel- und Futterproben aus vorangereicherten Kulturen und zur Bestätigung von Bakterienkolonien.