Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von Vibrio vulnificus
Lieferant: Q BIOANALYTIC
QB-RTI-09-1000 QBRTI-09-10SMP QB-RTI-09-250 QB-RTI-09-50
710-1741EA 0 EUR
710-1741 710-1742 710-1743 710-1744
Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von Vibrio vulnificus
Mikrobiologische Testsysteme PCR-Tests
Vibrio vulnificus verursacht schwerwiegende Wundinfektionen, und ist bei Ingestion schädlich. 33% der infizierten Patienten sterben. Der Nachweis in Nahrungsmittel- und Wasserproben ist mithilfe dieses Real-Time-PCR-Tests sehr schnell und vielseitig. Sie erhalten die Ergebnisse bereits nach 24 Stunden. Sie können diesen Test in Kombination mit einer entsprechenden Voranreicherung in alkalischem Peptonwasser einsetzen, oder Sie können Bakterienkolonien auf Agarplatten bestätigen.
  • TaqMan Sonden
  • Enthält eine interne Amplifikationskontrolle im HEX-Kanal
  • Target im FAM-Kanal
  • Enthält UNG zum Schutz vor Reamplifikation
  • Positiv- und Negativkontrolle für DNA enthalten
Zertifizierungen: DIN EN ISO 20838 konformer Nachweis in Nahrungsmittel-, Futter- und Wasserproben aus vorangereicherten Kulturen und zur Bestätigung von Bakterienkolonien.