Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von Vibrio parahaemolyticus
Lieferant: Q BIOANALYTIC
QB-RTI-10-50 QB-RTI-10-1000 QBRTI-10-10SMP QB-RTI-10-250
710-1748EA 0 EUR
710-1748 710-1745 710-1746 710-1747
Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von Vibrio parahaemolyticus
Mikrobiologische Testsysteme PCR-Tests
Experten für Lebensmittelsicherheit, wie die DGHM, empfehlen, Warmwasserfische auf Vibrio parahaemolyticus zu testen. Mit diesem Echtzeit-PCR-Test haben Sie eine sehr vielseitige Testmethode, die Ihnen innerhalb von 24 Stunden Ergebnisse liefert. Der Test wurde im deutschen Netzwerk für Vibrio-Forschung „VibrioNet“ entwickelt und validiert, wobei viele wissenschaftliche Einrichtungen beteiligt waren. Er kann für Nahrungsmittel- und Meerwasserproben angewendet werden. Im Fall positiver Ergebnisse haben Sie möglicherweise Interesse daran, zu bestimmen, ob der vorhandene Stamm die Fähigkeit zur Herstellung von Toxinen besitzt (tdh/trh). Zu diesen Zweck können Sie unseren Real-Time-PCR-Test für das Toxizitätsgen von Vibrio cholera nutzen (VWR-Katalognummer: QBIAQB-RTI-50). Sie können diesen Test in Kombination mit einer entsprechenden Voranreicherung in alkalischem Peptonwasser einsetzen, oder Sie können Bakterienkolonien auf Agarplatten bestätigen.
  • TaqMan Sonden
  • Enthält eine interne Amplifikationskontrolle im HEX-Kanal
  • Target im FAM-Kanal
  • Enthält UNG zum Schutz vor Reamplifikation
  • Positiv- und Negativkontrolle für DNA enthalten
Zertifizierungen: DIN EN ISO 20838 konformer Nachweis in Nahrungsmittel-, Futter- und Wasserproben aus vorangereicherten Kulturen und zur Bestätigung von Bakterienkolonien.