384-Well (HTS) Mikrotiterplatten, unbehandelt, BRANDplates®
Lieferant: Brand
781620 781621 781622 781626 781627 781680 781681 781682 781686 781687
735-2010EA 175 EUR
735-2010 735-2011 735-2012 735-2016 735-2017 735-2030 735-2031 735-2032 735-2036 735-2037
384-Well (HTS) Mikrotiterplatten, unbehandelt, BRANDplates®
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
Diese PS-Mikrotiterplatten mit Flachboden sind als solide transparente, weiße und schwarze Platten erhältlich.
  • Alle BRANDplates® sind mit alphanumerischer Kennzeichnung versehen, stapelbar und mit den meisten Wasch- und Mikroplattenlesegeräten kompatibel
  • Weiße Platten sorgen für maximale Reflexion und minimales Übersprechen bei Lumineszenzmessungen; Schwarze Platten sorgen für minimale Rücklichtstreuung bei Fluoreszenzanalysen
  • Sterile Platten werden einzeln verpackt mit Deckel geliefert
pureGrade™: Unbehandelt, Oberfläche mit mittlerer Bindungskapazität, unsteril. Diese Platten werden für homogene Assays, Screening und Lagerung eingesetzt.
pureGrade™ S: Unbehandelt, steril. Diese gammasterilisierten Platten eignen sich besonders für bakteriologische Assays.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays.
Zertifizierungen: BRANDplates® sind nicht zytotoxisch gemäß ISO 10993-5, frei von Pyrogenen/Endotoxinen (<0,01 EU/ml) und frei von DNA, DNase und RNase. Sterile Produkte entsprechen ISO 11137 und AAMI-Richtlinien, SAL 10-6.