Optionales Upgrade
Lieferant: HUBER
9496 9495
461-0099EA 1130 EUR
461-0099 461-0098
Optionales Upgrade
Software Labor-Software
Die Pilot ONE®-Regler können nachgerüstet werden, wodurch Sie dank der einfach anzuwendenden Plug-und-Play-Technologie auch nach dem Kauf flexibel sind. Erweiterungen für zusätzliche Funktionen können einfach durch Eingabe des Aktivierungsschlüssels freigeschaltet werden. Alle oben aufgeführten Einheiten sind im Lieferumfang des Pilot ONE®-Reglers 'Basis' enthalten. Dieser kann auf Pilot ONE® 'Exklusiv' aufgerüstet werden, der über die folgenden zusätzlichen Funktionen verfügt.
  • Graphical display and display resolution of 0,1 and 0,01 °C
  • Three programs each with five steps and compact or full menu display
  • Ramp functionality
  • True Adaptive Control (TAC)
  • External control capability
Pilot ONE® “Professional” verfügt über die folgenden Funktionen:
Nicht-lineare Rampen
Zehn Programme mit insgesamt 100 Schritten
Benutzer- und Administrator-Menüs
Zweiter Sollwert
Optionaler Anschluss für externen Temperaturregler über einen externen PT 100-Sensor