PerfeCTa® qPCR FastMix™ Reaktionsmischungen
Lieferant: Quantabio
95076-012 95076-05K 95078-012 95078-05K 95077-012 95077-05K
733-1394EA 1360 EUR
733-1394 733-1395 733-1402 733-1403 733-1398 733-1399
PerfeCTa® qPCR FastMix™ Reaktionsmischungen
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
Die FastMixes enthalten Puffer und Stabilisatoren, die für maximale Effizienz, Reproduzierbarkeit und Empfindlichkeit der PCR mit TaqMan® und TaqMan® MGB-Sondenchemie optimiert sind. Ein Hauptbestandteil der PerfeCTa® qPCR FastMixes ist die AccuFast™ Taq DNA-Polymerase, die eine sofortige Aktivierung und schnelle Polymerisationskinetik ermöglicht. Nach der Wärmeaktivierung (20 Sekunden bei 95 °C) denaturieren die Antikörper irreversibel und setzen vollständig aktive, unveränderte Taq DNA-Polymerase frei. So ist eine spezifische und effiziente Primer-Extension mit dem Vorteil des Reaktionsaufbaus bei Zimmertemperatur möglich. FastMixes liefern maximale PCR-Effizienz, -Empfindlichkeit, -Spezifität und ein starkes Fluoreszenzsignal mit entweder schnellen oder herkömmlichen Cycling-Bedingungen.