96 Well-Mikrotiterplatten für die Immunologie, BRADplates®
Lieferant: Brand
781720 781721 781722 781724 781731 781780 781782 781840 781842 781732
735-2042EA 171 EUR
735-2042 735-2043 735-2044 735-2046 735-2050 735-2054 735-2055 735-2064 735-2066 738-0191
96 Well-Mikrotiterplatten für die Immunologie, BRADplates®
Mikrotiterplatten Immunologie-Mikrotiterplatten
PS, opak oder mit transparentem Boden. Die Platten sind mit verschiedenen Well-Formen (rundem U-Boden, konischem V-Boden, flachem F-Boden oder flachem C-Boden mit abgerundeten Ecken), in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen erhältlich.
  • Alle BRANDplates® sind mit alphanumerischer Kennzeichnung versehen, stapelbar und mit den meisten Wasch- und Mikroplattenlesegeräten kompatibel
  • Standardplatten mit 96 Wells verfügen über einen farbigen alphanumerischen Code zur Identifizierung des Oberflächentyps (Zellkultur behandelt in Orange, immunbehandelt in Blau, unbehandelt in Grau)
  • Weiße Platten bieten besonders gute Reflexion und minimierte Einstreuung in der Lumineszenzmessung; Schwarze Platten überzeugen durch minimal zurück gestreutes Licht bei Fluoreszenzmessungen
immunoGrade™: Die Oberfläche dieser Platte ist für die Anbindung von IgG optimiert. Sie zeigt höchste Bindungskapazität für Moleküle mit hydrophilen und hydrophoben Regionen. Die immunoGrade™ Platte ist die beste Wahl für ELISA-Standardanwendungen.
hydroGrade™: Stark hydrophile Oberfläche. Besonders geeignet für die Anbindung von Molekülen mit vorwiegend hydrophilen Regionen. Die hydroGrade™ Platte wird auch für Flüssigphasen-Assays mit hydrophoben Komponenten eingesetzt.
lipoGrade™: Stark hydrophobe (lipophile) Oberfläche. Besonders geeignet für die Anbindung von Molekülen mit hydrophoben Regionen. Die lipoGrade™ Platte wird auch für Flüssigphasen-Assays mit hydrophilen Komponenten eingesetzt.
Strongly hydrophilic surface. Especially well suited for binding molecules with predominantly hydrophilic regions. Plates with a hydroGrade™ surface can be used in liquid phase assays with hydrophobic components.
Zertifizierungen: BRANDplates® sind nicht zytotoxisch gemäß ISO 10993-5, frei von Endotoxinen (<0,01 EU/ml) und frei von DNA, DNase und RNase.