VWR® Critical Swabs
Lieferant: VWR Collection
149-0334EA 280 EUR
149-0334 149-0338 149-0339
VWR® Critical Swabs
Tupfer Tupfer für die Probenahme
Reinigungsstäbchen mit offen- oder geschlossenzelligem Polyurethanschaum mit 100 ppi und einem Stiel aus 100% reinem Polypropylen. Einige verfügen über einen blauen glasfaserverstärkten Polypropylenstiel für extra Robustheit, besonders für den Einsatz in kritischen Umgebungen.
  • Scheuerfrei zum Schutz von empfindlichen Komponenten
  • Köpfe wurden ohne Klebstoff thermisch am Stiel befestigt
  • Beständig gegen die meistverwendeten Lösungsmittel in kontrollierten Umgebungen
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904