Kältethermostate, Serie Alpha
Lieferant: LAUDA
L000643 L000644 L000645 L000646 L000638 L000639 L000640 L000641 L000642
LAUDL000643EA 4370 EUR
LAUDL000643 LAUDL000644 LAUDL000645 LAUDL000646 461-1249 461-1250 461-1251 LAUDL000641 LAUDL000642
Kältethermostate, Serie Alpha
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Die Alpha-Kältethermostate besitzen eine benutzerfreundliche Bedienkonsole mit 3 Tasten und einer großen und deutlichen LED-Anzeige. Dies ermöglicht eine einfache Navigation durch das Menü. Die Thermostate eigenen sich für den Einsatz bei nicht entzündlichen Flüssigkeiten (Wasser, Wasser-Glycol-Mischungen). Die Geräte ermöglichen sowohl eine interne als auch eine externe Temperaturregelung. Temperaturabweichungen von ±0,05 K gewährleisten einen präzisen Heiz- und Kühlvorgang für eine breite Palette von Anwendungen. Das automatische Kühlsystem ermöglicht die Kühlung über den gesamten Temperaturbereich von −25 to +100 °C. Alle Kühlthermostate besitzen ein Kompressorsystem, das nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden kann. Dies spart Strom und reduziert den Verschleiß am Kompressor und führt somit zu einer längeren Lebensdauer.
  • Temperaturbereich −25 bis +100 °C, Auflösung 0,1 °C, Temperaturkonstanz von ±0,05 K
  • Benutzerkalibrierung einzelner Punkte zur Rekalibrierung der Arbeitstemperaturen
  • Anzeige von Sicherheitsfunktionen wie Alarmen, Warn- und Fehlermeldungen auf der LED-Anzeige
  • Die Frontplatte kann problemlos abgenommen werden, was die Reinigung des Kondensors erleichtert; ein Ablassanschluss an der Rückseite des Geräts erleichtert das Ablassen der Temperierflüssigkeit
  • Die Geräte haben eine integrierte Zeitschaltuhr, die nach einer voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus schaltet
Maximum pump capacities:
15 L/min, 200 mbar.
15 l/min, 200 mbar
Lieferumfang: Lieferumfang: Wird mit Badabdeckung und Pumpensets mit Pumpenanschlüssen von 13 mm Ø geliefert.
Bitte beachten Hinweis: Kühlleistung bei 20 °C