VWR®, Überschuhe, SPP/CPE
Lieferant: VWR Collection
113-8282EA 64.8 EUR
113-8282 113-8283 113-9052
VWR®, Überschuhe, SPP/CPE
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Überschuhe werden aus einem SPP-Vlies mit einer CPE-beschichteten Sohle hergestellt.
  • Keine Naht unter dem Fuß
  • Unterschiedlich gefärbte Sohle (weiß, blau oder schwarz)
L×H: 410×170 mm
Gewicht: 40 g/m² (SPP), 80 g/m² (CPE-Sohle)
* Einheitsgröße
Verpackung: 5 Stück pro Paket, 10 Pakete pro Beutel, 4 Beutel pro Packung.