Untertisch-Laborglas-Reinigungsautomat, PG 8583 CD
Lieferant: MIELE
9960950 10224820 10224830 10224270 10224290 10203060
MIEL9960950EA 14228 EUR
MIEL9960950 MIEL10224820 MIEL10224830 MIEL10224270 MIEL10224290 MIEL10203060
Untertisch-Laborglas-Reinigungsautomat, PG 8583 CD
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
Miele PG 8583 Laborglasspüler ist eine professionelle Lösung für Laborglas zur Durchführung analytischer Experimente. Sie sind besonders materialschonend und werden von führenden Herstellern von Laborglaswaren empfohlen.
  • 'Touch-on-Metal'-Bedienelemente mit dreizeiliger Textanzeige wie Programmname, Ist-/Soll-Temperatur und verbleibende Programmzeit
  • Programmunterstützung für alle Fachrichtungen und freie Programmplätze für anwenderspezifische Programme
  • Frei belegbare Direktzugriffstasten und individuell wählbare Programmnamen für den schnellen Zugriff auf Routineaufgaben
  • AutoOpen/ComfortClose: ComfortClose ermöglicht dem Benutzer einen geringen Kraftaufwand beim Schließen der Tür, da die Tür automatisch zugezogen und verriegelt wird
  • Hygienisches Frischwassersystem mit Frischwasserzulauf für jeden Programmschritt, der Salzbehälter mit ca. 2 kg befindet sich in der Tür
  • Optimierte Sprüharme mit sechs Sensoren, zwei sind für die Überwachung der Rotation der Sprüharme in der Maschine zuständig, die anderen vier überwachen die Sprüharme an Bord von Ladungsträgern
  • Vierfach-Filtersystem mit Großflächen-, Grob-, Glasbruch- und Mikrofeinfilter
Größeres Fassungsvermögen: Durch die neuen Schrankabmessungen in Kombination mit optimierten Beladungsträgern ergibt sich eine erhöhte Durchsatzleistung, was Zeit, Platz und Investition einspart. Laborglas steht schneller wieder zur Verfügung und Spitzen im Spülgutaufkommen können schneller abgearbeitet werden. Es wird weniger Platz für die Aufbewahrung von Artikeln benötigt, die auf die Wiederaufbereitung warten. In großen Laboren kann man Investitionskosten reduzieren, da die gleiche Glasmenge mit weniger Maschinen und weniger Beladungsträgern gereinigt werden kann. Die Kapazität pro Durchlauf beim Waschen von beispielsweise 50 bis 100 ml Rundkolben und Flaschen wurde im Vergleich zur G 78xx-Serie um ganze 388% gesteigert.
Größere Reinheit: Durch die verbesserte Reinigungsleistung entfällt die manuelle Nachreinigung. Eine hygienische Aufbereitung wird durch das hochwertige, lasergeschweißte Edelstahlgehäuse gewährleistet. Hierdurch entsteht ein spaltfreier Innenschrank, der Schmutzansammlungen vorbeugt. An die Heizungspumpe verlegte Heizelemente bieten keine Ecken und Spalten, in denen sich Schmutz ansammeln kann, und reduzieren die Übertragung von Reinigungsmitteln. Es bleiben keine Wasserpfützen zurück und das Laborglas ist frei von Spuren, die die nächste Reihe analytischer Experimente beeinträchtigen könnten.
Größere Flexibilität: Der neue modulare Ansatz der Körbe im Laborbereich garantiert maximale Flexibilität verbunden mit intuitiver Bedienung, da Module für unterschiedliche Belastungen umkonfiguriert und neu zusammengesetzt werden können. Diese flexible Gestaltung und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten reduzieren die Anzahl der benötigten Ladungsträger und reduzieren sowohl die Anschaffungskosten als auch die Lagerfläche. Die Auswahl und Vielfalt der Programme ermöglicht es dem Kunden, gezielt Programme zu verwenden, die auf den Verschmutzungsgrad sowie die Art und Menge der Gläser abgestimmt sind. Darüber hinaus ist es auch möglich, kundenspezifische Programme zusammenzustellen, um dem Wunsch nach mehr Individualität gerecht zu werden.
Im PG 8583 CD DryPlus bietet die Heißlufttrocknung die optimale Lösung für hohle Instrumente oder englumige Laborgläser. Der vorgeschaltete HEPA-Filter H14 sorgt für eine optimale Partikelabscheidung aus der Trocknungsluft. Über eine Seiteneinheit kann leicht auf den Filter zugegriffen werden.
Zertifizierungen: Konform mit IP 20, EN 980, EN 62304 und EN 50581
Bestellinformation: Körbe und Zubehör nicht inbegriffen, diese müssen separat bestellt werden. Zur Unterstützung bei der Konfiguration Ihres Produktes kontaktieren Sie bitte Ihren Avantor Vertreter/technischen Support.