Wathose, Glenroe 700A
Lieferant: SIOEN
700AA2B17A9639 700AA2B17A9646 700AA2B17A9647 700AA2B17A9640 700AA2B17A9641 700AA2B17A9642 700AA2B17A9643 700AA2B17A9644 700AA2B17A9645
SIOE700AA2B17A9639EA 94.9 EUR
SIOE700AA2B17A9639 SIOE700AA2B17A9646 SIOE700AA2B17A9647 SIOE700AA2B17A9640 SIOE700AA2B17A9641 SIOE700AA2B17A9642 SIOE700AA2B17A9643 SIOE700AA2B17A9644 SIOE700AA2B17A9645
Wathose, Glenroe 700A
Arbeitskleidung
Wasser- und winddichte Wathose aus Texoflexstoff (100% Polyesterstrick mit 100% PVC-Beschichtung).
  • Hosenträger mit Schnalle
  • Mit Standard-Gummistiefel für den täglichen Einsatz in Beruf und Landwirtschaft
  • Eine Innentasche
  • Hochfrequenz-geschweißte Nähte
  • Reißfestes und sehr robustes Gewebe
Gewicht: 700 g/m²
EN 343 + A1 (3-1)