Kapillarsäulen, MXT®- Biodiesel TG (mit Siltek® behandelter Edelstahl)
Lieferant: Restek
70294 70289-273 70290 70292 70293
REST70294EA 111 EUR
REST70294 REST70289-273 REST70290 REST70292 REST70293
Kapillarsäulen, MXT®- Biodiesel TG (mit Siltek® behandelter Edelstahl)
Chromatographiesäulen
  • Stabil bei 430 °C für zuverlässige, konstante Leistung
  • Schnelle Analysezeiten und scharfe Mono-, Di- und Triglycerid-Peaks