Winterparka, Gore-Tex®, 4008 GXB
Lieferant: FRISTADS KANSAS
120964940S 120964940XS 120964940M 1209649403XL 120964940XL 1209649402XL 120964940L
KWIN120964940SEA 0 EUR
KWIN120964940S KWIN120964940XS KWIN120964940M KWIN1209649403XL KWIN120964940XL KWIN1209649402XL KWIN120964940L
Winterparka, Gore-Tex®, 4008 GXB
Arbeitskleidung
Winterparka aus atmungsaktivem, wind- und wasserdichtem GORE-TEX®-Material. Innen mit Polyesterfutter und komplett gefüttert.
  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, abnehmbare Kapuze mit verstellbarem Riemen und Kordelzug und abnehmbarem Kunstfell
  • Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, Napoleontasche links mit Handytasche innen, voller Zugriff auch bei vollständig geschlossener Jacke
  • Zwei Balgtaschen vorne mit Patte und Klettverschluss, Innentaschen
  • Reißverschluss im Futter für einfaches Sticken und Herausnehmen, verstellbarer Kordelzug in der Taille
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss, vorgeformte Ärmel mit verstellbarem Saum, elastische Innenmanschetten mit Daumenschlaufe
  • Erweiterte Rückenpartie
  • Reflektierende Details vorne und hinten
Gewicht: Außenstoff 220 g/m², Futter 200 g/m²
Wassersäule >10000 mm
RET ≤6,9
Zertifizierungen: EN 343 (3/1), EN 342
Außenstoff entspricht Klasse 3 für Wasserdampfdurchlässigkeit (EN 343 Klasse 3/3)