Präzisions-Saccharimeter
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3292108S 3292109S 3292110S 3292107S 3292111S 3292112S 3292113S
SCNL3292108SEA 130 EUR
SCNL3292108S SCNL3292109S SCNL3292110S SCNL3292107S SCNL3292111S SCNL3292112S SCNL3292113S
Präzisions-Saccharimeter
Aräometer
Saccharimeter für Bier und Bierwürze nach Plato mit Thermometer mit blauer Füllung.
  • Kalibrierfähig
Fehlergrenze: ±0,1 °Plato
Bezugstemperatur: 20 °C
Bestellinformation: Auf Anfrage mit Werksprüfschein oder DAkkS-Kalibrierschein lieferbar.
Verpackung: In einer Vierkant-Kunststoffhülse.