Präzisions-Aräometer nach Baumé
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3281222 3211075-20
SCNL3281222EA 21.2 EUR
SCNL3281222 SCNL3211075-20
Präzisions-Aräometer nach Baumé
Aräometer
Diese Präzisions-Aräometer nach Baumé eignen sich zur Kalibrierung.
  • Ohne Thermometer
Bestellinformation: Auf Anfrage mit Werksprüfschein oder DAkkS-Kalibrierschein lieferbar.
Verpackung: In einer Vierkant-Kunststoffhülse.