DNA-Extraktions- und -Aufreinigungsset
Lieferant: Q BIOANALYTIC
QB-EX-10 QB-EX-1000 QB-EX-250 QB-EX-50
710-1778EA 0 EUR
710-1778 710-1779 710-1591 710-1780
DNA-Extraktions- und -Aufreinigungsset
Mikrobiologische Testsysteme PCR-Tests
Erfolgreiche PCR-Anwendungen hängen von gut gereinigter DNA ab. In der Diagnostik und Analytik von Lebensmitteln und medizinischen Proben haben PCR und Echtzeit-PCR viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden. In allen Fällen ist es von Bedeutung, gut gereinigte DNA für nachfolgende PCR-, Echtzeit-PCR-, Hybridisierungs- oder Sequenzierungszwecke zu haben. Gereinigte DNA führt zu einer höheren Sensitivität und auch Spezifität von PCR-basierten Tests in schwierigen Matrizen. Mit QuickBlue Extraktions- und Reinigungskit erhalten Sie immer hohe DNA-Ausbeuten und hochgereinigte DNA. Das Kit verwendet paramagnetische Nanopartikel zur Reinigung. Es kann helfen, DNA aus schwierigen Matrizen wie Nahrung oder sogar Blut im Boden für Anwendungen in forensischen Wissenschaften zu reinigen. DNA in Seewasser kann auch gereinigt werden. Diese Methode vermeidet umfangreiche Zentrifugationsschritte und kann somit in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Zentrifugen nicht verwendbar sind. Die Kits enthalten Proteinase K als Reagenz für Zellstörungen, so dass Extraktion und Reinigung mit dem Kit durchgeführt werden können. Die DNA-Ausbeute aus 1 ml Bakterienanreicherung beträgt 10 μg genomische DNA. Das Protokoll kann an automatisierte magnetische Wulstabscheidungsinstrumente angepasst werden.
  • DNA-Aufreinigungsset
  • Hoher DNA-Ertrag aus komplexen Nahrungsmittelmatrizen
  • Basiert auf magnetischen Nanopartikeln mit hohem Oberfläche-Masse-Verhältnis der Nanopartikel
  • Enthält Proteinase-K, Nanopartikel und Puffer