Schalen, SteriWare®
Lieferant: Sampling Systems
8081P-3000S 8081P-3001
SAMP8081P-3000SEA 591 EUR
SAMP8081P-3000S SAMP8081P-3001
Schalen, SteriWare®
Schalen/Schüsseln/Töpfe Laborschalen und Laborwannen
Schalen aus PP, durchscheinend.
  • In einem Reinraum montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Materialien gemäß FDA & EU 10/2011
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Als sterile Ausführung erhältlich (gammabestrahlt)
Die Einwegschale ist ideal für hygienische Anwendungen in Krankenhäusern und pharmazeutischen Fabriken.