Becher, robust, Berzelius, hohe Form, Borosilikatglas, PYREX®
Lieferant: SciLabware
1004-150 1004-250 1004-600
BIBB1004-150EA 80.2 EUR
BIBB1004-150 BIBB1004-250 BIBB1004-600
Becher, robust, Berzelius, hohe Form, Borosilikatglas, PYREX®
Becher
Aus PYREX® Borosilikatglas.
  • Dickere Wände und schwerere Böden
  • Verstärkte Ränder und Ausguss, geringere Bruchgefahr beim Waschen
  • Aufgedruckter Strichcode zum Herunterladen des Chargen-Zertifikats
Diese robusten Becher mit weißen Graduierungen und Markierungsfläche wurden für eine lange Lebensdauer und höhere Benutzersicherheit entwickelt.