VWR® Traceable® Thermometer mit Großen Ziffern, Dreifachdisplay
Lieferant: VWR Collection
620-1584EA 123 EUR
620-1584 620-1585
VWR® Traceable® Thermometer mit Großen Ziffern, Dreifachdisplay
Thermometer Digitalthermometer
Thermometer mit Display in Jumbo-Größe eignet sich zur Überwachung von Gefrierschränken, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken. Der Fühler wird durch eine Flasche vor vorübergehenden Temperaturänderungen beim Öffnen der Gefrierschranktür geschützt. Lösung ist durch die FDA (Food and Drug Administration) als GRAS (Generally Recognised As Safe) eingestuft.
  • Dreifache Anzeige: Maximale-/Minimale- und aktuelle Temperaturen
Alarm bei Überschreiten der Normwerte in 1-Grad-Schritten programmierbar
Flaschensonde in ungiftiger Glykollösung oder wasserdichte Kugelsonde (20 mm).
Sensor für Flaschenfühler: Temperaturgepufferte Glykolflaschensonde imitiert Lösung. Flasche und Lösung schützt den Fühler vor schnellen Schwankungen, z. B. beim Öffnen der Tür. Lösung imitiert die Temperatur der gelagerten Proben. Fühler ist in einer mit ungiftigem Glykol gefüllten Miniaturflasche eingeschlossen. Lösung ist durch die FDA (Food and Drug Administration) als GRAS (Generally Recognised As Safe) eingestuft.
Sensor für Kugelfühler: Kleine Kunststoffsonde für den Einsatz in Luft und Flüssigkeiten. Sensor und Kabel können vollständig eingetaucht werden.
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST. Gemäß CDC und Vorgaben für Impfstoff-Thermometer. Entspricht ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Traceable® Kalibrierungszertifikat, Aussparung für die Wandmontage, VELCRO®-Klettband zur Befestigung an beliebigen Oberflächen drei AAA-Batterien und 3 Meter-Kabel im Lieferumfang enthalten.