VWR® VisiLight® I-LED, LED-Auflichtbeleuchtung
Lieferant: VWR Collection
631-1754EA 331 EUR
631-1754 631-1755 631-1775 631-1781 631-1271
VWR® VisiLight® I-LED, LED-Auflichtbeleuchtung
Beleuchtung LED-Beleuchtung
Die VisiLight® I-LED Auflichtbeleuchtung mit dem innovativen 'modul-LED®'-Konzept ermöglicht durch einfaches Wechseln der LED-Module die Anpassung der Farbtemperatur und des Abstrahlwinkels an jede beliebige Anwendung. Flexible Schwanenhalsarme bringen das Licht genau dorthin, wo es gebraucht wird.
  • Kann auf einem Stativ, an einem Mikroskop oder an einer Wand befestigt verwendet werden (unter Verwendung von optionalem Zubehör)
  • Inkl. LED-Modul(en) mit 6000-K-Spot-Optik (3-W-LED)
  • Benutzerfreundliche Helligkeitsregelung mit Memory-Funktion
B×T×H: 80×40×56 mm
Zertifizierungen: IP 40.
Bestellinformation: Andere Optiken, Farbtemperaturen, Farben oder UV-Versionen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales Avantor-Verkaufsbüro für weitere Details.
Lieferumfang: Inkl. ein oder zwei LED-Modulen (purweiß, mit 3-W-LED, Spot-Optik, durchschnittliche LED-Lebensdauer ~50 000 Betriebsstunden) und Multiadapter-Steckernetzteil (EU, UK, US) mit 1,4-m-Kabel.