Drahtlose Temperatur- und Feuchtigkeits-Datenlogger, EBI 25
Lieferant: EBRO
1340-6200 1340-6201 1340-6202
620-1562EA 247 EUR
620-1562 620-1563 620-1564
Drahtlose Temperatur- und Feuchtigkeits-Datenlogger, EBI 25
Datenlogger
Die EBI 25 Überwachungssystem bestehen aus einem Datenlogger, einer Schnittstelle sowie einer Auswertungs- und Überwachungssoftware. Die Datenlogger können in der Lebensmittelindustrie, in Labors, im medizinischen, pharmazeutischen und chemischen Bereich sowie in Lagerräumen, Kühlschränken und Klimakammern eingesetzt werden.
  • Alarm mit Benachrichtigung über E-Mail/SMS; automatische Berichterstellung
  • Echtzeitüberwachung der Messpunkte
  • Eigenständige, unabhängige Software
EBI 25 gives continuous monitoring of temperature-sensitive goods like blood plasma or medicine in pharmaceutical industries, temperature and humidity monitoring and other measurements in cooling chambers, cleanrooms and incubators. Has a storage temperature range of –40 to +70 °C.
Zertifizierungen: Compliance with the HACCP guidelines; GAMP and GxP compliance; FDA 21 CFR Part 11 functionality.
Lieferumfang: Inklusive einer austauschbaren 3,6-V-Batterie. Die Lebensdauer beträgt bei einem Messtakt von 15 Minuten und stündlicher drahtloser Kommunikation 5 Jahre. Die Software Winlog.Wave ist auf Anfrage erhältlich.