Siebschüttler, Tyler Ro-Tap®
Lieferant: NEXOPART
510-0945EA 4680 EUR
510-0945 510-0947 510-1035 510-1036 HAVE205322655 HAVE205322761
Siebschüttler, Tyler Ro-Tap®
Schüttler Siebmaschinen
Für die Trockensiebung. Die Tyler Ro-Tap® Schüttler RX 29 CE und RX 30 CE kopieren die Kreis- und Klopfbewegungen der Handsiebung in einer reproduzierbaren mechanischen Bewegung. Der Siebschüttler sorgt für eine Kreisbewegung des Siebstapels und ein mechanischer Arm für die Klopfbewegung oben auf dem Siebstapel. Dadurch wird eine perfekte und reproduzierbare Nachahmung der Handsiebung mit einer zusätzlichen seitlichen Klopfbewegung erzeugt. Die Schüttler werden in einem vollständig geschlossenen Schrank betrieben, der für die Sicherheit des Benutzers sorgt und die Schallbelastung erheblich senkt.
  • Rotationsfrequenz: 278 min-1; Klopffrequenz: 150 min-1
  • Separate Steuereinheit, an der Schrankseite montiert
  • Max. Gewicht des kompletten Siebturms: 3 kg (Nettogewicht)
  • Timerfunktion: 0 - 99 Minuten
  • Geräuschemission: <70 dBA (mit schalldämmendem Gehäuse)
The Ro-Tap® shaker RX 29 CE accepts sieves up to 203 mm diameter. The Ro-Tap® shaker RX 30 CE accepts sieves up to 305 mm diameter. Spare parts are available, please contact your local Avantor sales office for details.
Lieferumfang: RX 29: Includes clamping system for 6 standard or 13 half height sieves.
RX 30: Includes clamping system for 5 standard or 8 half height sieves.