Temperatur- und Drucklogger, EBI 11
Lieferant: EBRO
1340-6290 1340-6291 1340-6292 1340-6293
620-1576EA 2770 EUR
620-1576 620-1577 620-1578 620-1579
Temperatur- und Drucklogger, EBI 11
Datenlogger
Die EBI 11 Mini-Datenlogger sind die perfekte Lösung für Druck- und Temperaturmessungen in engen Umgebungen.
  • Für knappe Platzverhältnisse in kleinen Dampfsterilisatoren, Flaschen, Dosen oder Beuteln
  • Validierung von Dampfsterilisatoren und Autoklaven
  • Validierung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Endoskope
  • V4A Gehäuse
  • Hohe Genauigkeit
  • Wasserdicht
  • Batterie vor Ort wechselbar
Die EBI 11 Mini-Datenlogger sind nicht nur für die Validierungskontrolle geeignet, sondern auch für die Kontrolle bei Routinemessungen.
Sie haben eine einstellbare Stichprobenfrequenz von 1 sec bis 24h, Lagertemperatur von 0 bis 60 °C.
Abmessungen der Temperaturlogger sind 16,5×24 mm (ohne Fühler)
Abmessungen der Temperatur- und Drucklogger sind 16,5×48 mm (ohne Anschluß)
Zertifizierungen: Werkskalibrierzertifikat; gewertet als IP 68 Schutzklasse.
Bestellinformation: Sie benötigen mindestens einen Datenlogger, eine Schnittstelle und eine Software. Wird mit austauschbarer Batterie geliefert.