Standards für UV/Vis-Spektroskopie, Wellenlängen-Standards
Lieferant: VWR Chemicals
84772.600EA 904 EUR
84772.600 84773.600 84774.600 84775.180 84776.180 84777.180
Standards für UV/Vis-Spektroskopie, Wellenlängen-Standards
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Wellenlängen-Standards (geprüft bei 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 und 2 nm) verpackt als versiegelte UV Küvetten oder in der 100 ml Braunglasflasche.