Labor-Luftqualitätssensor, Halo Sense
Lieferant: ERLAB CAPTAIRE
AS016010021 AS036020021 AS046030022
ERLAAS016010021EA 923 EUR
ERLAAS016010021 ERLAAS036020021 ERLAAS046030022
Labor-Luftqualitätssensor, Halo Sense
Überwachungssysteme Umwelt-Überwachungssysteme
Halo Sense überwacht die Luftqualität im Labor in Bezug auf ein breites Spektrum an Dämpfen. Halo Sense ist in drei Versionen erhältlich: für flüchtige organische Verbindungen (VOC), für Säuren und für Formaldehyd.
Bitte füllen Sie die Angebotsanfrage aus, damit wir Sie bei der Suche nach dem richtigen Gerät für Ihre Anwendung unterstützen können.
https://at.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=20525804
  • Einfache Kommunikation durch pulsierendes LED-System
  • Netzgeräte in Übereinstimmung mit zahlreichen internationalen Standards
  • RJ45-Kabel wird mitgeliefert
  • Standardeinstellung: akustischer Alarm deaktiviert, visueller Alarm aktiviert (beide Alarme können deaktiviert werden)
  • Mögliche Befestigungen: an der Decke, an der Wand, auf oder unter der Arbeitsplatte
Wenn der Halo Dämpfe erkennt, warnt ein pulsierendes Lichtband den Benutzer über die Verschmutzung der Luft.
Der Benutzer muss lediglich die Erlab eGuard App herunterladen, damit Warnungen an das gewünschte Gerät gesendet werden. Wenn die Luft im Labor verschmutzt ist, kann der Benutzer Maßnahmen ergreifen, bevor die Verschmutzung gefährlich wird.
Filtration fault detection: Detection sensors for solvents, acids or formaldehyde.
Bitte beachten There is a very wide range of Erlab products. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met. 