HPLC-Säulen, Raptor™ ARC-18
Lieferant: Restek
9314A0250 9314A0252 9314A0253 9314A12 9314A15 9314A1E 9314A32 9314A35 9314A3E 9314A52 9314A55 9314A5E 9314A62 9314A65 9314A6E
REST9314A0250EA 477 EUR
REST9314A0250 REST9314A0252 REST9314A0253 REST9314A12 REST9314A15 REST9314A1E REST9314A32 REST9314A35 REST9314A3E REST9314A52 REST9314A55 REST9314A5E REST9314A62 REST9314A65 REST9314A6E
HPLC-Säulen, Raptor™ ARC-18
Chromatographiesäulen
Raptor™ ARC 18-Säulen sind ideal für LC-MS/MS-Anwendungen mit hohem Durchsatz und minimaler Probenvorbereitung.
  • Diese Säulen bieten ein ausgewogenes Retentionsprofil für eine bessere Erkennung und Integration großer Analytlisten mit mehreren Klassen
  • Speziell für den Einsatz auf LC-MS/MS-Systemen entwickelt und vorgesehen
  • Sterisch geschützt, um mobilen Phasen mit niedrigem pH-Wert standzuhalten, ohne die Retention oder Spitzenqualität zu beeinträchtigen