Ethanol absolut VLSI
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
85651.320EA 58.7 EUR
85651.320 85651.360
Ethanol absolut VLSI
Ethanol
Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₂H₅OH
Siedepunkt: 78,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN-Nummer: 1170
ADR: 3,II
REACH-Nummer: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806