Kapillarsäulen, Rt®-CW20M F und F (Quarzglas)
Lieferant: Restek
12523 12539
REST12523EA 0 EUR
REST12523 REST12539
Kapillarsäulen, Rt®-CW20M F und F (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Polare Phase; Carbowax® Polyethylenglycol
  • Echte, nicht gebundene Carbowax 20 M-Polarität
  • Temperaturbereich von 60 bis 220 °C
Anwendungsspezifische Säulen für Geschmacks- und Duftstoffe, speziell getestet.