Ruthenium-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
85593.180EA 230 EUR
85593.180 457426Q
Ruthenium-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Standards Kationischer Standards Ruthenium-Standards
  • Hergestellt aus hochreinen Säuren, Wasser vom ASTM Typ I (18 Megaohm)
  • Lösung mittels Titration gemessen
  • Endkonzentration geprüft gemäß Referenzmaterial des NIST
  • Maximale Gesamtunsicherheit: 0,5% (typisch)
  • Lieferung inklusive vollständigem Analysenzertifikat
Zertifizierungen: Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ISO 17025 akkreditiert sind.