Neodym-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
85583.180EA
136
EUR
85583.180
457358H
Neodym-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Standards
Kationischer Standards
Neodym-Standards
- Hergestellt aus hochreinen Säuren, Wasser vom ASTM Typ I (18 Megaohm)
- Lösung mittels Titration gemessen
- Endkonzentration geprüft gemäß Referenzmaterial des NIST
- Maximale Gesamtunsicherheit: 0,5% (typisch)
- Lieferung inklusive vollständigem Analysenzertifikat
Zertifizierungen: Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.