Dichte-Aräometer
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3222112S 3222111S 3222116S 3222114S 3222120S 3222119S 3222118S 3222117S 3222115S 3222113S 3222114S/04/3P 3222116S/04/3P
SCNL3222112SEA 109 EUR
SCNL3222112S SCNL3222111S SCNL3222116S SCNL3222114S SCNL3222120S SCNL3222119S SCNL3222118S SCNL3222117S SCNL3222115S SCNL3222113S SCNL3222114S/04/3P SCNL3222116S/04/3P
Dichte-Aräometer
Aräometer
Präzisions-Hydrometer mit integriertem Thermometer mit blauer Füllung.
  • Zur Kalibrierung geeignet
Fehlergrenze: ±0,5 kg/m³
Referenztemperatur: 15 °C
Zertifizierungen: ASTM E2995-14
Bestellinformation: Ein Werks- oder DAkks-Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Verpackung: Jede einzeln in eine quadratische Kunststoffhülle verpackt.