pH/mV/ISE-Messgeräte, Tischmodelle, Orion™ Versa Star Pro™
Lieferant: Thermo Orion
VSTAR40A VSTAR40A2 VSTAR40B2 VSTAR40B
662-2306EA 1980 EUR
662-2306 662-2307 662-2309 662-2308
pH/mV/ISE-Messgeräte, Tischmodelle, Orion™ Versa Star Pro™
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese Tischmessgeräte mit Leitfähigkeitsmodul bewältigen anspruchsvollste Anwendungen zur Messung von pH-Wert, Ionenkonzentration, mV, ORP und Temperatur. Die Messgeräte verfügen über austauschbare Messmodule, mit denen mehrere Anwender auf vier verschiedenen Kanälen individuelle Einstellungen für ihre besonderen Anforderungen speichern können.
  • Farbdisplay mit einstellbarer Textgröße; numerisches Bedienfeld; Anzeige der Messbeständigkeit auf dem Bildschirm
  • Auto-Read-Lesemodus zum Einfrieren eines stabilen Messwerts; zehn passwortgeschützte Verfahren pro Kanal
  • Durch akustische Alarmsignale werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn ein festgelegter Offset-Wert, obere/untere Grenzwerte und das Zeitintervall für die Kalibrierung erreicht sind
  • Die Datenprotokollierung erfasst bis zu 2000 Messsätze und versieht sie mit einem Datums-/Zeitstempel sowie mit optionaler Elektroden-, Proben- und Anwenderkennung
  • Das Kalibrierungsprotokoll speichert die zehn letzten Kalibrierungen pro Parameter mit Anzeige einer Grafik für Mehrpunkt-pH- und -ISE-Kalibrierungen
  • Erweiterte ISE-Funktionen wie nicht linearer, wählbarer automatischer Blindwert, Stabilität für niedrigen Konzentrationsbereich und Elektrodenidentifizierung mit Kalibrierungsüberprüfung
  • Einfache Datenübertragung auf einen Computer über USB oder RS232
Das Gehäuse mit der Schutzart IP54 ist staub- und spritzwassergeschützt und lässt sich bei begrenztem Platz auf der Arbeitsfläche auch an der Wand montieren.
In Verbindung mit der Orion Navigator Pro Computersoftware bietet das Orion Versa Star Pro Messgerät die Möglichkeit, elektronische Aufzeichnungen und Audit-Trails mit Kennwortschutz zu erstellen, die gemeinsam mit den ordnungsgemäßen IT-Protokollen, Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und Schulungsnachweisen eines Labors dabei helfen, 21 CFR Part 11 Anforderungen zu erfüllen.* Die Orion Navigator Pro Software ermöglicht einen mehrstufigen Systemzugang für einen Administrator und bis zu 10 Anwender. Der Admin kann den Zugriff für jeden einzelnen Anwender individuell vorgeben, vom vollständigen Zugriff bis zur ausschließlichen Datenerfassung. Die Navigator Pro Software steuert alle Messgerätefunktionen, einschließlich Einrichtung, Kalibrierung, Messung und Berichterstellung, um Datenintegrität zu gewährleisten und vollständige Audit-Trails zu erstellen.
Vorteile der Orion Navigator Pro Software
- Erstellt elektronische Aufzeichnungen und elektronische Signaturen
- Erstellt einen Audit-Trail-Bericht für elektronische Aufzeichnungen
- Beschränkt den Zugriff auf autorisierte Personen
- Kennwortschutz mit Systemadministrator und bis zu 10 Anwendern
- Volle Computerkontrolle von Messgerätefunktionen, einschließlich Einrichtung, Kalibrierung und Messung
- Papierloses Dokumentationssystem
Temperature (metric) operating: 5 to 45 °C (ambient). Isopotential point: 7,000 pH (adjustable), 1,000 ISE (adjustable). Three year meter and module warranty.
Zertifizierungen: TUV 3-in-1 and FCC class A.
Lieferumfang: Das Messgerät wird entweder mit einem oder mit zwei VSTAR-ISE pH/ISE-Modul(en), Elektrodenständer, Universalnetzteil, Dokumentations-CD, gedruckter Kurzanleitung, PC-Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat für das Messgerät geliefert. Die Sets enthalten zusätzlich Elektroden sowie weiteres Zubehör.
Bitte beachten * Für die Validierung der Navigator Pro Computersoftware für die beabsichtigte Verwendung, einschließlich jeglicher regulatorischen Anforderungen, ist jedes Labor selbst verantwortlich.