Stärke (aus Maiskörnern), feines weißes Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
0290295625
0290295680
ICNA0290295625EA
89.7
EUR
ICNA0290295625
ICNA0290295680
Stärke (aus Maiskörnern), feines weißes Pulver
Starch
Corn starch is a component used in formulating animal research diets.
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082026 CAS-Nummer: 9005-25-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity test | Passes |
Loss on Drying | ≤15% |