Bariumchlorid Dihydrat ≥99,0%, Pulver ACS
Lieferant: MP Biomedicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Barium dichloride
0219141080
0219141090
ICNA0219141080EA
18.1
EUR
ICNA0219141080
ICNA0219141090
Bariumchlorid Dihydrat ≥99,0%, Pulver ACS
Bariumchlorid Dihydrat
Soluble in water.
Formel:
BaCl₂·2H₂O Molekulargewicht: 244.27 g/mol Siedepunkt: 1560 Schmelzpunkt: 960 |
MDL Number:
MFCD00149154 CAS-Nummer: 10326-27-9 UN-Nummer: 1564 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,00971 |
Spezifikation Testergebnisse
Form | White Granular Powder |
Storage | Store at Room Temperature (15 - 30 °C) |
Assay | ≥99.0% |
Heavy Metals | ≤5 ppm |
Insoluble Matter | ≤0,005% |
Loss on Drying | 14,0 - 16,0% |
pH | 5,2 - 8,2 (5% aq soln) |
Oxidizing Substances (as NO3) | ≤0,005% |
Calcium | ≤0,05% |
Potassium | ≤0,0025% |
Sodium | ≤0,005% |
Strontium | ≤0,1% |
Iron | ≤2 ppm |