Primaquine diphosphate, dunkeloranges Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
N4-(6-Methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,4-diamine bis(phosphate), NSC 149765, Primaquine bisphosphate
0215636605
0215636625
0215636650
0215636610
ICNA0215636605EA
151
EUR
ICNA0215636605
ICNA0215636625
ICNA0215636650
ICNA0215636610
Primaquine diphosphate, dunkeloranges Pulver
Primaquine diphosphate
Soluble in water (50 mg/ml).
Soluble in water (50 mg/ml).
Formel:
C₁₅H₂₇N₃O₉P₂ Molekulargewicht: 455.33 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013166 CAS-Nummer: 63-45-6 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III |