Leucokristallviolett, Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4',4''-Methanetriyltris(N,N-dimethylaniline), Tris(4-dimethylaminophenyl)methane, 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline)
0215519505
0215519525
ICNA0215519505EA
62
EUR
ICNA0215519505
ICNA0215519525
Leucokristallviolett, Pulver
Leuco crystal violet
Soluble in benzene (0,5/20 - clear).
- λmax 260 nm(lit.)
Bitte beachten Research Use Only (RUO).
Formel:
C₂₅H₃₁N₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008314 CAS-Nummer: 603-48-5 |