Kupfer(II)nitrat Trihydrat, Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
0215350180
0215350190
ICNA0215350180EA
34.5
EUR
ICNA0215350180
ICNA0215350190
Kupfer(II)nitrat Trihydrat, Pulver
Kupfer(II)nitrat Trihydrat
Formel:
Cu(NO₃)₂·3H₂O Molekulargewicht: 241.6 g/mol Schmelzpunkt: 114 |
MDL Number:
MFCD00149671 CAS-Nummer: 10031-43-3 UN-Nummer: 1477 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,02671 |