Kupfer(II)chlorid Dihydrat ≥99%, Kristalle ACS
Lieferant: MP Biomedicals
Achtung
Synonyme: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
0215251480 0215251490
ICNA0215251480EA 32.8 EUR
ICNA0215251480 ICNA0215251490
Kupfer(II)chlorid Dihydrat ≥99%, Kristalle ACS
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Copper(II) chloride catalyzes the chlorination in the production of vinyl chloride and dichloroethane.
Soluble in water.
Formel: CuCl₂·2H₂O
Molekulargewicht: 170.48 g/mol
Schmelzpunkt: 100
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149674
CAS-Nummer: 10125-13-0
UN-Nummer: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Insoluble Matter <0.01%
Nitrate ≤0,015%
Sulfate ≤0,005%
Nickel ≤0,01%
pH 3.0 - 3.8 (Lit.)
Iron ≤0,005%
Potassium ≤0,01%
Calcium ≤0,005%
Sodium ≤0,02%
Purity ≥99%