Reactive red 4, Pulver C.I. 18105
Lieferant: MP Biomedicals
0215201705 0215201725
ICNA0215201705EA 73 EUR
ICNA0215201705 ICNA0215201725
Reactive red 4, Pulver C.I. 18105
Reactive red 4
Formel: C₃₂H₁₉ClN₈O₁₄S₄Na₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009690
CAS-Nummer: 17681-50-4